2-(Aminomethyl)-3,5-dimethylpyrrole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471267-1G
APOSOR471267-1GEA 1120 EUR InStock
APOSOR471267-1G
2-(Aminomethyl)-3,5-dimethylpyrrole
2-(Aminomethyl)-3,5-dimethylpyrrole
Formule: C₇H₁₂N₂
MW: 124,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28398135
Numéro CAS: 1503251-51-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité