5-(Aminomethyl)-1,4-benzodioxane
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471269-5G
APOSOR471269-5GEA 1540 EUR InStock
APOSOR471269-5G
5-(Aminomethyl)-1,4-benzodioxane
5-(Aminomethyl)-1,4-benzodioxane
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972618
Numéro CAS: 261633-71-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité