2-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471281-1G
APOSOR471281-1GEA 1120 EUR InStock
APOSOR471281-1G
2-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
2-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₇H₆N₂OS
MW: 166,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00706457
Numéro CAS: 21582-51-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité