2,6-Dichloroquinazolin-4(3H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471282-5G
APOSOR471282-5GEA 1450 EUR InStock
APOSOR471282-5G
2,6-Dichloroquinazolin-4(3H)-one
2,6-Dichloroquinazolin-4(3H)-one
Formule: C₈H₄Cl₂N₂O
MW: 215,036 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520689
Numéro CAS: 20197-87-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité