6-Chloro-2H-chromen-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR471287-250MG
APOSOR471287-250MGEA 81.2 EUR InStock
APOSOR471287-250MG
6-Chloro-2H-chromen-2-one 95%
6-Chloro-2H-chromen-2-one
Formule: C₉H₅ClO₂
MW: 180,588 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01327472
Numéro CAS: 2051-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité