3-(Aminomethyl)-1,2,4-triazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471295-1G
APOSOR471295-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR471295-1G
3-(Aminomethyl)-1,2,4-triazole
3-(Aminomethyl)-1,2,4-triazole
Formule: C₃H₆N₄
MW: 98,107 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410878
Numéro CAS: 58502-29-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité