5-(Bromomethyl)-2-(methylthio)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471324-1G
APOSOR471324-1GEA 642 EUR InStock
APOSOR471324-1G
5-(Bromomethyl)-2-(methylthio)pyrimidine
5-(Bromomethyl)-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₆H₇BrN₂S
MW: 219.102 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24465277
Numéro CAS: 323591-23-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité