3,7-Dibromo-2,6-dihydroxynaphthalene
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471332-1G
APOSOR471332-1GEA 672 EUR InStock
APOSOR471332-1G
3,7-Dibromo-2,6-dihydroxynaphthalene
3,7-Dibromo-2,6-dihydroxynaphthalene
Formule: C₁₀H₆Br₂O₂
MW: 317,961 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28954613
Numéro CAS: 1227743-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité