4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471353-1G
APOSOR471353-1GEA 1010 EUR InStock
APOSOR471353-1G
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Formule: C₈H₇BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17267703
Numéro CAS: 1248566-21-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité