2-(Hydroxymethyl)-5-(tert-butyl)benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471357-1G
APOSOR471357-1GEA 1010 EUR InStock
APOSOR471357-1G
2-(Hydroxymethyl)-5-(tert-butyl)benzimidazole
2-(Hydroxymethyl)-5-(tert-butyl)benzimidazole
Formule: C₁₂H₁₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977365
Numéro CAS: 2006277-24-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité