2-(3-Chloropropyl)-6,7-dimethoxyquinazoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471375-1G
APOSOR471375-1GEA 1010 EUR InStock
APOSOR471375-1G
2-(3-Chloropropyl)-6,7-dimethoxyquinazoline
2-(3-Chloropropyl)-6,7-dimethoxyquinazoline
Formule: C₁₃H₁₅ClN₂O₂
MW: 266,723 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977349
Numéro CAS: 2006277-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité