6-Chloro-2-(2-chloroethyl)quinazoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471379-1G
APOSOR471379-1GEA 1010 EUR InStock
APOSOR471379-1G
6-Chloro-2-(2-chloroethyl)quinazoline
6-Chloro-2-(2-chloroethyl)quinazoline
Formule: C₁₀H₈Cl₂N₂
MW: 227,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977345
Numéro CAS: 1936054-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité