2-(2-Chloroethyl)quinazoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471382-1G
APOSOR471382-1GEA 1010 EUR InStock
APOSOR471382-1G
2-(2-Chloroethyl)quinazoline
2-(2-Chloroethyl)quinazoline
Formule: C₁₀H₉ClN₂
MW: 192,645 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977342
Numéro CAS: 1934503-72-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité