4,7-Dichloro-3-nitroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471385-1G
APOSOR471385-1GEA 1830 EUR InStock
APOSOR471385-1G
4,7-Dichloro-3-nitroquinoline
4,7-Dichloro-3-nitroquinoline
Formule: C₉H₄Cl₂N₂O₂
MW: 243,046 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17170308
Numéro CAS: 22931-74-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité