Methyl 3-[Hydroxy(4-nitrophenyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471399-1G
APOSOR471399-1GEA 1220 EUR InStock
APOSOR471399-1G
Methyl 3-[Hydroxy(4-nitrophenyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Methyl 3-[Hydroxy(4-nitrophenyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₆
MW: 278,218 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977395
Numéro CAS: 2006277-45-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité