Ethyl 3-[(4-Bromophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471402-1G
APOSOR471402-1GEA 1220 EUR InStock
APOSOR471402-1G
Ethyl 3-[(4-Bromophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Ethyl 3-[(4-Bromophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₂BrNO₄
MW: 326,143 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977388
Numéro CAS: 2006277-63-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité