3-[(4-Chlorophenyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471408-1G
APOSOR471408-1GEA 1220 EUR InStock
APOSOR471408-1G
3-[(4-Chlorophenyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[(4-Chlorophenyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₆H₁₆ClNO₅
MW: 337,755 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977382
Numéro CAS: 2006277-13-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité