Methyl 3-Ethylisoxazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471414-5G
APOSOR471414-5GEA 804 EUR InStock
APOSOR471414-5G
Methyl 3-Ethylisoxazole-4-carboxylate
Methyl 3-Ethylisoxazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₃
MW: 155,151 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977376
Numéro CAS: 1402812-89-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité