3-Ethylisoxazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR471416-1G
APOSOR471416-1GEA 713 EUR InStock
APOSOR471416-1G
3-Ethylisoxazole-4-carboxylic acid
3-Ethylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₃
MW: 141,125 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19229970
Numéro CAS: 639523-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité