(R)-4-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)pentanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471420-1G
APOSOR471420-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR471420-1G
(R)-4-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)pentanoic acid
(R)-4-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)pentanoic acid
Formule: C₁₀H₁₉NO₂
MW: 185,263 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977413
Numéro CAS: 2006286-93-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité