(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)butyric acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471424-1G
APOSOR471424-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR471424-1G
(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)butyric acid
(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)butyric acid
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977411
Numéro CAS: 1932770-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité