3-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)butyric acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471429-1G
APOSOR471429-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR471429-1G
3-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)butyric acid
3-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)butyric acid
Formule: C₉H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09035340
Numéro CAS: 937652-04-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité