3-Hydroxy-2-(isopropylamino)-3-methylbutyric acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471434-1G
APOSOR471434-1GEA 1010 EUR InStock
APOSOR471434-1G
3-Hydroxy-2-(isopropylamino)-3-methylbutyric acid
3-Hydroxy-2-(isopropylamino)-3-methylbutyric acid
Formule: C₈H₁₇NO₃
MW: 175,225 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977405
Numéro CAS: 2006276-80-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité