Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Acetyl-3-(methylamino)piperidine

Fournisseur: Apollo Scientific

OR471438-1G
APOSOR471438-1GEA 1010 EUR InStock
APOSOR471438-1G
1-Acetyl-3-(methylamino)piperidine
1-Acetyl-3-(methylamino)piperidine


Formule: C₈H₁₆N₂O
MW: 156,225 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264573
Numéro CAS: 863248-56-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité