(R)-3-(3-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471448-5G
APOSOR471448-5GEA 1010 EUR InStock
APOSOR471448-5G
(R)-3-(3-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
(R)-3-(3-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formule: C₉H₉BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977373
Numéro CAS: 1932233-01-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité