4-Bromo-4'-(diphenylamino)biphenyl
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4'-Bromo-N,N-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine, (4'-Bromobiphenyl-4-yl)diphenylamine
OR471453-5G
APOSOR471453-5GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR471453-5G
4-Bromo-4'-(diphenylamino)biphenyl
4-Bromo-4'-(diphenylamino)biphenyl
Formule: C₂₄H₁₈BrN
MW: 400,32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038499
Numéro CAS: 202831-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité