Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-Chloro-7,8-dihydro-5H-pyrano[4,3-d]pyrimidine

Fournisseur: Apollo Scientific

OR471462-250MG
APOSOR471462-250MGEA 916 EUR InStock
APOSOR471462-250MG
4-Chloro-7,8-dihydro-5H-pyrano[4,3-d]pyrimidine
4-Chloro-7,8-dihydro-5H-pyrano[4,3-d]pyrimidine


Formule: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,596 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18250680
Numéro CAS: 1260671-77-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité