β-[(5-Bromo-3-pyridyl)oxy]phenethylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471540-250MG
APOSOR471540-250MGEA 713 EUR InStock
APOSOR471540-250MG
β-[(5-Bromo-3-pyridyl)oxy]phenethylamine
β-[(5-Bromo-3-pyridyl)oxy]phenethylamine
Formule: C₁₃H₁₃BrN₂O
MW: 293,159 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19098106
Numéro CAS: 1468856-36-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité