4-Ethoxy-3-hydroxyphenylacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471565-1G
APOSOR471565-1GEA 1010 EUR InStock
APOSOR471565-1G
4-Ethoxy-3-hydroxyphenylacetic acid
4-Ethoxy-3-hydroxyphenylacetic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016830
Numéro CAS: 26691-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité