β-Alaninamide hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Aminopropionamide Hydrochloride, H-β-Ala-NH₂·HCl, H-β-Ala-NH2.HCl, H-β-Ala-NH2·HCl
OR471602-100G
APOSOR471602-100GEA 235 EUR InStock
APOSOR471602-100G
β-Alaninamide hydrochloride 95%
beta-Alaninamide hydrochloride
Formule: C₃H₈N₂O·HCl
MW: 124,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060747
Numéro CAS: 64017-81-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité