Boc-glycinamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-Gly-NH2, tert-Butyl (2-amino-2-oxoethyl)carbamate, N-Boc-glycinamide
OR471605-100G
APOSOR471605-100GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR471605-100G
Boc-glycinamide 95%
Boc-glycinamide
Formule: C₇H₁₄N₂O₃
MW: 174,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275106
Numéro CAS: 35150-09-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité