Fmoc-D-Phg-OH 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-D-Phg-OH, N-Fmoc-D-α-phenylglycine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-2-phenylglycine, N-Fmoc-D-2-phenylglycine
OR471607-100G
APOSOR471607-100GEA 179 EUR InStock
APOSOR471607-100G
Fmoc-D-Phg-OH 98%
Fmoc-D-Phg-OH
Formule: C₂₃H₁₉NO₄
MW: 373,408 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190891
Numéro CAS: 111524-95-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité