N-Carbobenzoxyglycine methyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Cbz-glycine Methyl Ester, N-Benzyloxycarbonylglycine methyl ester, Z-Gly-OMe
OR471610-100G
APOSOR471610-100GEA 114 EUR InStock
APOSOR471610-100G
N-Carbobenzoxyglycine methyl ester 95%
N-Carbobenzoxyglycine methyl ester
Formule: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043631
Numéro CAS: 1212-53-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité