Ethyl-7-chloro-2-oxoheptanoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Chloro-2-oxoheptanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-chloro-2-oxoheptanoate
OR471613-100G
APOSOR471613-100GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR471613-100G
Ethyl-7-chloro-2-oxoheptanoate 97%
Ethyl-7-chloro-2-oxoheptanoate
Formule: C₉H₁₅ClO₃
MW: 206,67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07698675
Numéro CAS: 78834-75-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité