(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471615-100G
APOSOR471615-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR471615-100G
(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride 95%
(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride
Formule: C₈H₁₈Cl₂N₂O₄S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012490
Numéro CAS: 32854-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité