L-Glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471621-100G
APOSOR471621-100GEA 120 EUR InStock
APOSOR471621-100G
L-Glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride 97%
L-Glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride
Formule: C₁₉H₂₁NO₄·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035103
Numéro CAS: 4561-10-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité