Ethyl benzimidate hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471631-100G
APOSOR471631-100GEA 188 EUR InStock
APOSOR471631-100G
Ethyl benzimidate hydrochloride 97%
Ethyl benzimidate hydrochloride
Formule: C₉H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043246
Numéro CAS: 5333-86-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité