N-Carbobenzoxy-DL-serine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Cbz-DL-serine, Cbz-DL-Ser-OH, Z-DL-Ser-OH
OR471643-100G
APOSOR471643-100GEA 270 EUR InStock
APOSOR471643-100G
N-Carbobenzoxy-DL-serine 98%
N-Carbobenzoxy-DL-serine
Formule: C₁₁H₁₃NO₅
MW: 239,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063143
Numéro CAS: 2768-56-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité