(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-2-naphtol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-ol
OR471677-1G
APOSOR471677-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR471677-1G
(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-2-naphtol 98%
(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-2-naphtol
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045575
Numéro CAS: 530-91-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité