Fmoc-4-cyano-D-phenylalanine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-D-Phe(4-CN)-OH
OR471678-5G
APOSOR471678-5GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR471678-5G
Fmoc-4-cyano-D-phenylalanine 95%
Fmoc-4-cyano-D-phenylalanine
Formule: C₂₅H₂₀N₂O₄
MW: 412,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672560
Numéro CAS: 205526-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité