(R)-1-Cbz-3-(Hydroxymethyl)pyrrolidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-1-Cbz-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine
OR471682-1G
APOSOR471682-1GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR471682-1G
(R)-1-Cbz-3-(Hydroxymethyl)pyrrolidine 97%
(R)-1-Cbz-3-(Hydroxymethyl)pyrrolidine
Formule: C₁₃H₁₇NO₃
MW: 235,279 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410562
Numéro CAS: 192214-05-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité