2-Aminobenzophénone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: o-Aminobenzophenone
OR4724-5G
APOSOR4724-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4724-5G
2-Aminobenzophénone 95%
2-Aminobenzophenone
Formule: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007713
Numéro CAS: 2835-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité