2-Bromo-3,5-dichloropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4756-1G
APOSOR4756-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR4756-1G
2-Bromo-3,5-dichloropyridine
2-Bromo-3,5-dichloropyridine
Formule: C₅H₂BrCl₂N
Point de fusion: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233990
Numéro CAS: 14482-51-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité