4-Amino-6-(tert-butyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-6-(tert-butyl)-1,3-diazine, 6-(tert-Butyl)pyrimidin-4-amine
OR4772-250MG
APOSOR4772-250MGEA 58 EUR InStock
APOSOR4772-250MG
4-Amino-6-(tert-butyl)pyrimidine
4-Amino-6-(tert-butyl)pyrimidine
Formule: C₈H₁₃N₃
MW: 151,209 g/mol
Point de fusion: 170…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234463
Numéro CAS: 3435-27-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité