5-Bromo-2-furoic acid hydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromofuran-2-carbohydrazide
OR4776-1G
APOSOR4776-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR4776-1G
5-Bromo-2-furoic acid hydrazide
5-Bromo-2-furoic acid hydrazide
Formule: C₅H₅BrN₂O₂
MW: 205,02 g/mol
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310787
Numéro CAS: 89282-37-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité