Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Méthylthio)aniline 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Methylmercapto)aniline

OR4782-100G
APOSOR4782-100GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR4782-100G
3-(Méthylthio)aniline 98%
3-(Méthylthio)aniline


Formule: C₇H₉NS
MW: 139,22 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C/16mmHg
Densité: 1.13 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007793
Numéro CAS: 1783-81-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité