Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-2,4-pentanedione

Fournisseur: Apollo Scientific

OR47825-5G
APOSOR47825-5GEA 71.3 EUR InStock
APOSOR47825-5G
3-Chloro-2,4-pentanedione
3-Chloro-2,4-pentanedione


Formule: C₅H₇ClO₂
Point d'ébullition: 49…52 °C
Densité: 1.129 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009651
Numéro CAS: 1694-29-7
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité