Ethyl 6-chloro-4-ethoxynicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 6-chloro-4-ethoxypyridine-3-carboxylate, 2-Chloro-4-ethoxy-5-(ethoxycarbonyl)pyridine
OR47832-100MG
APOSOR47832-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR47832-100MG
Ethyl 6-chloro-4-ethoxynicotinate
Ethyl 6-chloro-4-ethoxynicotinate
Formule: C₁₀H₁₂ClNO₃
MW: 229,66 g/mol
Point de fusion: 73…74 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09702463
Numéro CAS: 40296-47-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité