Acide 3-(4-aminophényl)propionique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Aminohydrocinnamic acid, 3-(4-Aminophenyl)propanoic acid
OR4789-5G
APOSOR4789-5GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR4789-5G
Acide 3-(4-aminophényl)propionique 95%
3-(4-Aminophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017118
Numéro CAS: 2393-17-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité