Ethyl 5-amino-4-iodo-1-isopropyl-pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480004-1G
APOSOR480004-1GEA 1550 EUR InStock
APOSOR480004-1G
Ethyl 5-amino-4-iodo-1-isopropyl-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-iodo-1-isopropyl-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₄IN₃O₂
MW: 323,131 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135159
Numéro CAS: 1427011-19-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité